Kluczowe dokumenty
Z677884
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless tip
yellow
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 94060310
maksymalna pojemność
200 μL
zakres pojemności
1-200 μL
Opis ogólny
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)