Kluczowe dokumenty
Z677426
Dermatril P nitrile gloves
size XXL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
XXL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
KCL 743 - 11
KCL 743
dł. × grubość
270 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
Dermatril P is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril P disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Cechy i korzyści
  • Antystatyczny
  • Nie zawiera substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki
  • Szorstkowane końcówki palców dla lepszego chwytu
  • Wywinięty brzeg mankietu dla łatwiejszego zakładania
  • Zgodność z normami CE
  • Spełniają normy: EN 374 (kat. III), EN 388 (kat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informacje prawne
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)