Key Documents
Z675768
Eyela aspirator vacuum pump hose
L × I.D. × O.D. 5 m × 6 mm × 15 mm, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eyela
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
5 m × 6 mm × 15 mm
Opis ogólny
Supplied as 5 meter length
I.D. 1/4 in. (6 mm)
O.D. 5/8 in. (15 mm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)