Z673609
LAB-AIRE® II dryer basket
fits electric models only, L × W × H 5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18737-0000
dł. × szer. × wys.
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
Opis ogólny
Polipropylenowy kosz na probówki; 5 x 4 x 4 cale, bez pokrywy. Idealny do płukania, transportu i przechowywania naczyń szklanych. Można sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF).
Informacje prawne
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z673609-1EA | 4061832266367 |