Key Documents
Z673013
Disposable dust mask for non-toxic dust
pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Conney Safety SAS2985
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
Provides relief and protection from nuisance dusts such as animal dander, pollen, and other nuisance-level dusts at exposures below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). Mask features an adjustable soft metal nosepiece and elastic headband. Not NIOSH approved.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)