Kluczowe dokumenty
Z657182
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.5 grinding chamber, 1/cs
Synonim(y):
komory szlifierskie, młyny, szlifierki
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0002983100
rozmiar
80 mL , effective volume
Opis ogólny
Wymienna misa mieląca do użytku z młynkiem analitycznym IKA A11 Basic. Wykonana z Tefcelu (ETFE, wzmocnionego włóknem szklanym) z wlotem ze stali nierdzewnej (AISI 316L), pojemność użytkowa 80 ml. Posiada dobrą odporność chemiczną i niskotemperaturową do -200 °C.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)