Z654760
IKA® VORTEX 3
vortex shaker, 115V, 1/cs
Synonim(y):
wytrząsarka wirowa, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V AC
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3340000US
dostępność
not available in EU
Parametry
0-6 speed (display)
250-2500 min-1 speed
szer. × głębokość × wys.
127 mm × 149 mm × 136 mm
Średnica
4 mm , obital
masa
4.5 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
New vortex shaker suitable for short-time operation (touch function), activated by pressing shaker attachment or continuous operation.
Cechy i korzyści
- Szeroki zakres prędkości, płynna regulacja
- Różne zastosowania dzięki 3 wymiennym nasadkom i 7 wkładkom (np. probówki Eppendorfa, płytki mikrotitracyjne, kolby Erlenmeyera 250 ml itp.
- Przystawki można bezpiecznie zatrzasnąć na urządzeniu w dowolnej pozycji
- Specjalny pasek (VG 3.36) zapewnia łatwą obsługę kolb okrągłych/Erlenmeyera
- Solidna metalowa obudowa odlewana ciśnieniowo z cynku
- Kompaktowa konstrukcja
- Krótki czas pracy aktywowany przez naciśnięcie przystawki (funkcja dotykowa)
- Stabilność przy dużych prędkościach dzięki specjalnym nóżkom (silikonowa podstawa z bardzo wysokim tłumieniem drgań)
- Mimośród z łożyskami kulkowymi
- Nadaje się do pracy ciągłej z niskim samonagrzewaniem dzięki samowentylacji silnika
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)