Kluczowe dokumenty
Z630012
Sigma-Aldrich
1385 Sprzęgło elastyczne FK 1 do młynka A11
FK 1 flexible coupling, 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.72
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 23360.00
Średnica
8 mm , clamping plug
rozmiar
6-10 mm , clamping range
Opis ogólny
Sprzęgło elastyczne jest wymagane do mieszania w aparatach szklanych. Moment obrotowy maks. 10 Ncm może być przenoszony na mieszadła szklane KPG. FK 1 równoważy niedokładności ustawienia.
  • Wymagane do mieszania przy użyciu szklanych prętów mieszających
  • Elastyczne sprzęgło kompensuje wszelkie odchylenia konstrukcyjne
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)