Z609889
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 m
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
18.0 mm × 20.0 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
1.0 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609889-1PAK |