Kluczowe dokumenty
Z609676
Bohlender screw caps
GL 32 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
dopasowywanie
GL 32 thread
Opis ogólny
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252115-25G
252115-5G4061825945613
Z609676-10EA