Z569720
Shigemi 3 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CDCl3, bottom L 10 mm
Synonim(y):
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
producent / nazwa handlowa
Shigemi CMS-003
Parametry
900 MHz frequency
dł. dna
10 mm
probówka zewnętrzna dł. × śr. wewn.
180 mm × 2.5 mm
śr. zewn. probówki zewnętrznej
3 mm
rozmiar
180 mm
probówka śr.
3 mm
wkładka dł. × śr. zewn.
190 mm × 2.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
- Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
- The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
- Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
- Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569720-1EA | 4061826710845 |