Kluczowe dokumenty
Z563978
Büchi® heating bath for R-210/215 evaporators
AC/DC input 220 - 240 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
opis
Model B-491
producent / nazwa handlowa
Büchi 048200
Parametry
20-180 °C temp. limit
pojemność
≤4 L
Opis ogólny
Łaźnia grzewcza do wody lub oleju obejmuje szeroki zakres temperatur. Ciągły wyświetlacz pokazuje aktualną i zadaną temperaturę. Posiada bezprzewodowe zasilanie, dzięki czemu nie jest konieczne odłączanie połączeń podczas napełniania lub opróżniania wanny.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)