Kluczowe dokumenty
Z561703
PlasmaFlo gas flow mixer and pressure monitor
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
wys. × szer. × śr.
8.5 in. × 10 in. × 8 in.
8.5 in. × 10 in. × 8 in.
masa
12 lb
Opis ogólny
Urządzenie PlasmaFlo może być używane z rozszerzonym, rozszerzonym lub podstawowym urządzeniem do czyszczenia plazmowego o dużej mocy (115 V) i jest przydatne do mieszania gazów, bardziej precyzyjnej kontroli ilościowej natężenia przepływu gazu i monitorowania ciśnienia próżni.
  • Podwójne wejścia gazu do przepływomierzy o maksymalnym natężeniu przepływu 49 ml/min* i dokładności ±2%.
  • Termoparowy miernik próżni i miernik cyfrowy (od 1 do 1999 mTorr)
  • Złącze wejścia/wyjścia: ¼ cala Swagelok do ¼ cala O.D. adapter węża ze stali nierdzewnej
* Maksymalne natężenie przepływu zależy od gazu procesowego i ciśnienia regulowanego. Powiązane tabele natężenia przepływu są dostępne dla najpopularniejszych gazów procesowych (powietrze, Ar, N2, O2) używanych z naszymi urządzeniami do czyszczenia plazmowego i mierzonych pod ciśnieniem 10 psig. Tabele natężenia przepływu dla innych gazów procesowych i ciśnień regulowanych mogą być dostępne. Prosimy o kontakt z Harrick Plasma.
Use with the Expanded or Basic Plasma Cleaner for fine control of up to 2 process gases, process gas mixing, and monitoring of chamber pressure.
  • Dual gas inputs
  • Flowmeter 1: 49 mL/min maximum flowrate *
  • Flowmeter 2: 104 mL/min maximum flowrate *
  • ±2% accuracy
  • Thermocouple vacuum gauge and digital meter (1 to 1999 mTorr)
  • Input/Output connection: 1/4 in. Swagelok to 1/4 in. O.D. stainless steel hose adapter
* Maximum flowrate varies with process gas and regulated pressure. Correlated flowrate tables are available for the most common process gases (Air, Ar, N2, O2) used with our Plasma Cleaners and metered at 10 psig. Flowrate tables for other process gases and regulated pressures can be made available.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561703-1EA4061833446836