Z558974
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size L
About This Item
Kod UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
L
dostępność
not available in EU
kolor
light blue
Opis ogólny
Jednorazowe fartuchy laboratoryjne DL4260. Te wytrzymałe, lekkie fartuchy laboratoryjne o pełnej długości są odporne na zachlapania/rozpryski i zapewniają doskonały komfort/oddychalność oraz są antystatyczne.
Szczegóły:
Szczegóły:
- Materiał: SMS
- Waga: 30 gramów
- Kołnierz: dzianina
- Kieszenie: 3
- Mankiety, wytrzymałe zatrzaski, bez lateksu: tak
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)