Z552453
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 5 L, immersion L 160 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
Właściwości
fits flask 5 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gałki po bokach ułatwiają obsługę.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552453-1EA | 4061832113012 |