Kluczowe dokumenty
Z551260
IKA® Lab Disc magnetic stirrer
115V
Synonim(y):
lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, US 2-pin plug
Materiały
polyester plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3907500
Parametry
15-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
12 mm × 114 mm × 161 mm
śr. płytki
100 mm
kolor
white
Opis ogólny
IKA® Lab Disc Stirrer
Ultra-flat compact magnetic stirrer, guaranteed with modern magnet coil technology. Wear-free drive with no moving parts. To ensure better mixing, the lab disc can reverse direction of rotation automatically every 30 seconds.
  • High IP protection class (IP 65)
  • Set-up plate and casing made from chemically resistant materials
  • Slip-proof, safe stand
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)