Kluczowe dokumenty
Z547549
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 60 mL (2 oz)
Synonim(y):
W216967
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216967
pojemność
60 mL (2 oz)
śr. × wys.
42 mm × 83 mm
Opis ogólny
Idealne do użytku jako butelki na próbki. Są również przydatne do przechowywania suchych proszków, próbek gleby i próbek. Wszystkie butelki są wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego typu III.
Informacje prawne
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)