Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
Z545503
Sigma-Aldrich
Molymod® Individual organic model set
DNA (includes stand, 46cm H)
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
opis
base-pairs 10
producent / nazwa handlowa
Molymod
Opis ogólny
Komponenty wodoru 3568 w kształcie grzybów i krótkie (niewidoczne) wiązania zapewniają kompaktowe, półprzestrzenne modele o skali międzyjądrowej 1,45 cm na Angstrom. Modele polimerów zawierają długie, elastyczne wiązania do demonstracji mechanizmu polimeryzacji.
Informacje prawne
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)