Key Documents
Z516724
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)