Z515930
Aldrich® solvent storage flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)