Z509000
AldraSORB™ water trapping packets
small, volume 25-200 mL
Synonim(y):
Pakiety AldraSORB, Pakiety pułapek, Pakiety wychwytujące wodę
About This Item
Polecane produkty
pojemność
25-200 mL
25-200 mL
masa
2 g
Opis ogólny
- Maintains low levels of water impurities for up to 3 months
- Ideal for solid-phase and solution-phase peptide synthesis
- Effectively dries solvents to below 50 ppm
Note: These traps are not recommended for solvents having more than 0.05% or 500 ppm of water. They should not be used in acidic solvents.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)