Kluczowe dokumenty
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
Właściwości
for flask size 22 L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8076-05
śr. × dł.
19 mm × 700 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)