Key Documents
Z503681
Sigma-Aldrich
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Właściwości
Holds 25 x thermometers
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18981-0001
dł. × szer. × wys.
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
Opis ogólny
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)