Kluczowe dokumenty
Z423491
Easy-Read® thermometer
temperature 20-500 °F, immersion level, 76 mm
Synonim(y):
termometr zanurzeniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Właściwości
immersion level 76 mm
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60302-0100
zakres pomiaru temperatury
20-500 °F
Długość
355 mm
śr. zewn.
6-7 mm
Opis ogólny
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Zastosowanie
Termometr Easy-Read® może być stosowany w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym, spożywczym, przetwórstwie napojów, mleczarniach, browarach, gorzelniach, uniwersytetach i laboratoriach chemicznych.
Informacje prawne
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)