Kluczowe dokumenty
Z421448
Sigma-Aldrich
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE with SS overbraid
Długość
1.22 m
4 ft
końcowy element instalacji CGA × gwint wewn.
510 × 1/4 in.
Opis ogólny
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
Informacje prawne
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)