Kluczowe dokumenty
Z420344
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420301
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H91463-1260
dysk śr.
10.25 in.
kolor
none
wielkość porów
10.25 μm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)