Kluczowe dokumenty
Z415502
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 14/20 (3), H 250 mm, thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Wysokość
250 mm
głębokość zanurzenia
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)