Z414328
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock and side-arm
Plain, joint: ST/NS 24/40, glass stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
glass stopcock
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. wlotu
14 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z414328-1EA | 4061832114286 |