Kluczowe dokumenty
Z404055
Sigma-Aldrich
IKA® VXR basic Vibrax® orbital shakers
optoelectronically controlled small shaker, 2200 rpm, 115 V
Synonim(y):
wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
wejście AC/DC
115 V AC
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 2819001
dostępność
not available in EU
Parametry
0-2200 rpm speed
wys. × szer. × śr.
130 mm × 157 mm × 247 mm
masa
6.1 kg
Opis ogólny
IKA® VRX basic Vibrax® Orbital Shakers
Optoelectronically controlled small shaker with a very wide speed range.
  • Suitable for continuous operation
  • New design and improved drive system
  • Circular shaking motions
  • Slow speeds are well maintained
  • Attachments are interchangeable
  • Excellent for slow shaking
  • Orbital diameter: 4.0 mm
  • Maximum shaking weight (with attachment): 2 kg
  • Speed range: 0 to 2,200 rpm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)