Z342262
Schott® NMR sample tubes
professional
Synonim(y):
231700211
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
DURAN® 231700211
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
400 MHz frequency
dł. × śr. zewn.
178 mm × 5 mm
wygięcie
0.03 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.75 mm
Opis ogólny
- Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
- The tubes are optimized for fast and accurate test results.
- Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
- Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)