Merck
Z319619
Büchi® receiving flask
capacity 100 mL, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint SJ35/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 00422
pojemność
100 mL
Opis ogólny
These fit all Rotavapor models.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)