Kluczowe dokumenty
Z317802
Duran® vacuum desiccator replacement lids
jointed, nominal diameter 150 mm , DN
Synonim(y):
244205704
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
średnica nominalna
150 mm , DN
Opis ogólny
Eksykator 1295 to przystosowane do próżni naczynie laboratoryjne ze szlifowaną pokrywą, które służy do przechowywania substancji wrażliwych na wilgoć oraz do suszenia wilgotnych produktów. Oddzielony płytą sitową (wykonaną z metalu lub porcelany), środek suszący jest wprowadzany do dolnej części podstawy eksykatora, która wiąże wilgoć z suszonej substancji, umieszczonej na płycie sitowej. Aby przyspieszyć proces suszenia, w razie potrzeby można podłączyć próżnię, ponieważ ciecz odparowuje szybciej z powodu niższego ciśnienia w eksykatorze. Próżnia jest podawana przez zawór odcinający. Aby ułatwić poluzowanie pokrywy, powierzchnia szlifująca eksykatora musi być dobrze nasmarowana, ponieważ po opróżnieniu pokrywa jest dociskana do dolnej części. Wszystkie eksykatory 1295 są odporne na próżnię, tzn. mogą być używane do technicznie maksymalnej możliwej próżni.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)