Kluczowe dokumenty
Z316520
Stuart Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
wejście AC/DC
230 V
klasa czystości
CE Compliant
Właściwości
autoclavable
producent / nazwa handlowa
STR9
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
10-70 rpm speed
platforma dł. × szer.
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
Opis ogólny
Urządzenie posiada ruch żyroskopowy 3D zapewniający delikatny ruch wirowy, który idealnie nadaje się do mieszania w warunkach niskiego pienienia, w tym ekstrakcji DNA, barwienia i odbarwiania żeli, hodowli komórkowych i ogólnych zastosowań mieszania.
  • Opcjonalny 2-pokładowy stojak do mieszania płytek krwi
  • Stal powlekana nylonem, 2 pokłady
  • Regulowany kąt nachylenia: od 0 do 12 stopni.
Informacje prawne
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)