Kluczowe dokumenty
Z312231
Gerhardt® STL56 warm air glassware dryers
AC/DC input 240 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
klasa czystości
CE Compliant
Właściwości
Power: 900 W heater
producent / nazwa handlowa
Gerhardt
dostępność
not available in USA and Canada
szer. × śr. × wys.
380 mm × 380 mm × 1150 mm
Opis ogólny
Supplied with Euro 2-pin plug.
Blows warm air up tubular supports for rapid drying of laboratory glassware. 56 white plastic-coated lateral drying tubes (24, 16 mm diam. 32 tubes, 11 mm diam.) on rotating central column. Electric heater and fan blows filtered hot or cold air up column and out of tube. Maximum temperature in glass vessel on dryer: approx 50 °C.
Heater top has raised lip to act as condensation/drip tray with drain pipe at rear. Front panel has power and heating indicator lamps, power switch, toggle switch for hot or cold air, and timer.
Informacje prawne
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1