Z304107
Quickfit® Vigreux column
L 600 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FC3/23
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit FC 3/23
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
600 mm
Opis ogólny
Wgłębienia rozmieszczone w zestawach po osiem, z których cztery są poziome, a cztery nachylone pod kątem 45°, sprzyjają redystrybucji cieczy ze ścian do środka kolumny, zapewniając większą wydajność.
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i działają jak uszczelnienie kolumny.
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i działają jak uszczelnienie kolumny.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304107-1EA | |
Z304107-5X1EA | 4061832829968 |