Z303488
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonim(y):
FR2L/5S/2A
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Połączenie
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR2L/5S/2A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
225 mm
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303488-1EA | |
Z303488-5X1EA | 4061832829586 |