Z303372
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
C5/13/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit C 5/13/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
150 mm
powierzchnia
230 cm2
Opis ogólny
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)