Z300977
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 34/35
Synonim(y):
DA35
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom34/35
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 35
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z300977-1EA | 4061832828404 |