Kluczowe dokumenty
Z285544
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
wejście AC/DC
115 V
Materiały
fabric
Właściwości
CSA approved
for flask size 25 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100A MIC25
dostępność
not available in EU
not available in EU
Parametry
0-400 °C temp. range
moc wyjściowa
27 watts
Opis ogólny
Idealny do zapewnienia precyzyjnej kontroli ciepła dla kolb w mikroskali. Płaszcze są zasilane napięciem niższym niż 115 V i muszą być używane z transformatorem zmiennym.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)