Z285048
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 12000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V
Właściwości
CSA approved
for flask size 12000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100AO1163
dostępność
not available in EU
not available in EU
moc wyjściowa
1300 W (2x650)
Opis ogólny
Pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność. Pokrywa górną i dolną część kolby z 1, 2 lub 3 szyjkami. Jednostki o pojemności 1 l i większe mają dodatkowy element grzewczy w górnym płaszczu. Nie są zgodne z normą CE.
Inne uwagi
Musi być używany z kontrolerem zasilania.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)