Z284742
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 60 mL, tube L 132 mm, thread size 38-430
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
fritted
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
60 mL
rozmiar gwintu
38-430
dł. probówki
132 mm
wielkość porów
25—50 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284742-1EA | 4061832131948 |