Z263257
Wheaton wide-mouth bottle
clear soda-lime glass bottle, capacity 500 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (63-400)
agency
suitable for EPA 1613
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216931
pojemność
500 mL
śr. × wys.
79 mm × 133 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)