Z262870
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, wąskie usta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
glass bottle
round bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (20-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216837
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
39 mm × 94 mm
kolor
amber
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany z bursztynowego szkła sodowo-wapniowego USP typu III
- Bursztynowe szkło chroni zawartość przed promieniowaniem UV
- Zakrętki polipropylenowe z różnymi wkładkami
- Dostępne z dołączonymi zakrętkami lub w opakowaniach zbiorczych bez zakrętek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z262870-1PAK | 4061832827643 |