Kluczowe dokumenty
Z256714
Kontes® threaded MICROFLEX® kits
Deluxe Academic kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
producent / nazwa handlowa
Kimble®
Opis ogólny
Elementy Zestaw Ilość
A Adapter Claisena, 13-425 1
B Adapterłączący , 13-425 1
C Kondensatorpowietrzny , 13-425, 100 mm 1
D Złącze , 13-425 do 13-425 4
E Złącze , 13-425 do 20-400 2
F Kondensatorz płaszczem wodnym , 13-425 1
G Rurka rekrystalizacyjnaCraiga , 2 do 3 mL 1
H Korek rekrystalizacyjnyCraiga , szklany 1
I Głowica destylacyjnaHickmana 1
J Rurkasusząca 1
K Kolbagruszkowa , 5 mL 1
L Kolbacylindryczna , 10 mL 1
Komponenty Ilość w zestawie
M Mikrofiolka, 0. 1 mL 1 N Mikrofiolka, 0.1mL 1
N Mikrofiolka, 3mL 1
O Mikrofiolka , 5mL 1
P Probówka do zbieraniaGC , 1
z o-ringiem Viton® o rozmiarze 006
Q Nasadkakompresyjna , 13-425 1
R O-ringnasadki , Viton®, rozmiar 107 2
S Strzykawka , PE 1
T Probówka do podawaniagazu , 13-425 1
U Probówkawirówkowa , 15 ml, 1
Zestaw wkładek piankowych, 1
Walizka Ekono 1
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
MICROFLEX is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)