Kluczowe dokumenty
Z232297
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 5,000 mL
Synonim(y):
218057308, Plastikowe butelki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass 3.3
round bottle
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 805 73
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
5,000 mL
śr. × wys.
182 mm × 330 mm
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)