Key Documents
Z232289
Sigma-Aldrich
Filter/Washer/Degasser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
etykieta
CC
Połączenie
joint: ST/NS14/20 M, F
pojemność
100 mL
wielkość porów
25-50 μm porosity
Opis ogólny
Has septum-inlet, drip-tip, and PTFE stopcocks on side-arm, female top and male bottom joint.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.