Kluczowe dokumenty
Z222356
Sigma-Aldrich
Keck® Joint Clip
standard taper, joint size 45, brown
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
kolor
brown
Opis ogólny
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z222356-12EA4061833568583
Z222356-10EA