Kluczowe dokumenty
Z219320
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
etykieta
C
Połączenie
joint: ST/NS24/25
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 503110
śr. wewn. gwintu
7.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informacje prawne
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)