Z215996
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
korek laboratoryjny, stopery, zatyczka kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Cowie 010.224
Opis ogólny
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)