Kluczowe dokumenty
Z215449
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
tuleje ptfe
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS29/42
producent / nazwa handlowa
Cowie
Opis ogólny
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)